Learn More
Berlin Packaging™ Klarglasgefäß
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Menge:
18 Satz
20/Set
48 eingestellt
63 eingestellt
Packungsgröße:
2688 Stück
4158 Stück
720 Stück
Beschreibung
- Clear borosilicate glass
- Break-resistant
- Chemically and thermally shockproof;
- In compliance with EP, USP and JP guidelines
- Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 68 |
| Menge | 18 Satz |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Topf |