Learn More
Azpack™ Flaschen aus Klarglas mit extraweitem Hals und schwarzen Urea-Schraubverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
10/R3
38/R3
51/R3
58/R3
83/R3
Beschreibung
- Flasche aus Kalknatronglas
- Extra breiter Hals
- Enthält PVCD-beschichteten Schraubverschluss mit Zellstoffeinsatz
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 120 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 20/Packung |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Auskleidungsmaterial | Holzzellstoffeinlage mit PVDC-Beschichtung |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Besonders breit |
Höhe (metrisch) | 63,5 mm |
Verschlussauskleidung | PVDC mit Holzschliff |