Learn More
Fisherbrand™ Alpha-Flaschen aus Klarglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
Menge:
127/Packung
156/Packung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
Material | Glas Typ 3 |
Menge | 156/Packung |
Höhe (metrisch) | 67 mm |
Durchmesser (metrisch) | 35 mm |