Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige quadratische französische Glasflaschen mit Graduierung, kein Verschluss im Lieferumfang enthalten
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
950 ml
Packungsgröße:
24 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 950 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 54 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 44 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 205 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 24 |
| Verschlussfarbe | Keine Angabe |
| Halsausführung | 58-400 |
| Mehr anzeigen |