Learn More
Fisherbrand™ Quadratische, französische Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
125 ml
240 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Beschreibung
- Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen sind platzsparend und leicht zu befüllen.
- Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz mit dem Flascheninhalt.
- Die quadratische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
- Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
Farbe | Transparent |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 21 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 13 mm |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 75 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Menge | 48 |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Halsausführung | 24-400 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Quadratische, französische Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur