Learn More
Fisherbrand™ Vierkantflaschen, französische Form, klar, mit schwarzer PolyCone-Verschlusskappe aus Phenolharz
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
Verschlussgröße:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Menge:
24/Karton
48/Karton
Tamaño de la unidad:
24 Stück
48 Stück
Descripción
Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen aus Glas (Flintglas) sind platzsparend und leicht zu befüllen. Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz. Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum. Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
- Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
- Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
Especificaciones
Especificaciones
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas |
| Menge | 48/Karton |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | PolyCone |
| Halsausführung | 24-400 |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido