Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile Immuno 96-Well-Platten mit durchsichtigem flachem Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10468075
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
Enhanced Binding
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
Polystyrol
Universalbindung (UB)
Zertifiziert:
Ja
No
Arbeitsvolumen (metrisch):
230 μl
280 μl
330 μl
350 μl
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
180 Stück
50 Stück
60 Stück
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.
Artikelnummer. 10468075
Marke: Thermo Scientific™ 3855
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.
Sie können aus vier Bindungsoberflächen und drei Well-Formen für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse bei kolorimetrischen Assays auswählen.
Auswahl aus vier Bindungsoberflächen zur Gewährleistung zuverlässiger und reproduzierbarer Ergebnisse bei kolorimetrischen Assays mit Thermo Scientific™ nicht sterilen Immuno 96-Well-Platten mit durchsichtigem flachem Boden. Zu diesem Sortiment gehören Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ durchsichtige Platten, die sich ideal für quantitative und qualitative Festphasen-Immunassays eignen.
Feste 96-Well-Platten:
  • Transparentes Polystyrol
  • Auswahl zwischen vier Oberflächen für optimale Bindung
  • Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten
Oberflächen:
  • Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Thermo Scientific Medisorp und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette an Biomolekülen.
  • Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
  • Thermo Scientific MultiSorp ist hochgradig hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Bestellinformationen:
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit landesabhängig ist. 467320, 456537, 460984 und 439454 werden mit Zertifikat geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Bindungseigenschaft Hydrophil
Zertifiziert No
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Array 8 x 12
Verpackung 50 Kartons
Bindungsart Hydrophil
Farbe Transparent
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 330 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 280 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Immulon 4 HBX
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 10
Plattenblockierung Keine
Zielmolekül Antikörper (Glykoproteine)
Wellformat F96
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.