Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile Immuno 96-Well-Platten mit durchsichtigem flachem Boden
Beschreibung
Auswahl aus vier Bindungsoberflächen zur Gewährleistung zuverlässiger und reproduzierbarer Ergebnisse bei kolorimetrischen Assays mit Thermo Scientific™ nicht sterilen Immuno 96-Well-Platten mit durchsichtigem flachem Boden. Zu diesem Sortiment gehören Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ durchsichtige Platten, die sich ideal für quantitative und qualitative Festphasen-Immunassays eignen.
Feste 96-Well-Platten:
- Transparentes Polystyrol
- Auswahl zwischen vier Oberflächen für optimale Bindung
- Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten
Oberflächen:
- Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
- Thermo Scientific Medisorp und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette an Biomolekülen.
- Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
- Thermo Scientific MultiSorp ist hochgradig hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Bestellinformationen:
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit landesabhängig ist. 467320, 456537, 460984 und 439454 werden mit Zertifikat geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Bindungseigenschaft | Hydrophil |
| Zertifiziert | Ja |
| Format | Standard |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 50 Kartons |
| Farbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Material | Polystyrol |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.