Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, transparent, Klasse A
Hergestellt aus Borosilikatglas und entsprechend ISO 1042 und DIN 12664. Die Fisherbrand™ Messkolben aus durchsichtigem Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen sind mit einer Messmarkierung versehen und mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen ausgestattet. Das Fisherbrand™ „Batch Certificate of Compliance“ steht auf der Registerkarte „Documentation“ zum Herunterladen zur Verfügung.
Marke: Fisherbrand™
44.18 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11340kg
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und entspricht ISO 1042 und DIN 12664. Die Fisherbrand™ Messkolben aus durchsichtigem Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen sind mit einer Messmarkierung versehen und mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen ausgestattet. Das Fisherbrand™ Batch Certificate of Compliance steht auf der Registerkarte Documentation zum Herunterladen zur Verfügung.
- Hergestellt aus Borosilikatglas und entsprechend ISO 1042 und DIN 12664.
- Mit einer Graduierung und austauschbarem Polyethylen-Stöpsel.
- Die Details auf jedem Kolben umfassen die Konformitätsbestätigung gemäß den internationalen Normen und einen individuellen Nachbestellcode.
- Das Fisherbrand „Batch Certificate of Compliance“ steht auf der Registerkarte „Documentation“ zum Herunterladen zur Verfügung.
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664 | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
±0.025 ml | |
Klasse A |
Polyethylen | |
5 ml | |
69 mm | |
Ja | |
10/19 |