Learn More
Ansell™ BioClean™ Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln BCAS
Click to view available options
Größe:
L
Beschreibung
- Getestet nach Permeationsstandard
- ASTM F739-12
- Ultraschallverschweißte Nähte mit Schutzband
- Schnürbänder auf der Rückseite
- Verstellbarer Nackenverschluss
- Leichtes, fusselarmes CleanTough-Gewebe
- Silikonfrei
- Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2015 und (EU)2016/425 Modul D zertifiziert ist
- Entspricht der Kategorie 3 - Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425
- Getestet nach EN ISO-Norm 13034:2005 + A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (Typ PB [6])
- Getestet nach Standard EN 14325-Schutzkleidung gegen Chemikalien
- Getestet nach Permeationsstandard ASTM F739-12
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
- Getestet nach Standards: EN 530, Abriebfestigkeit; EN 6530, Beständigkeit gegen Eindringen von Flüssigkeiten; EN 13934-1, Zugfestigkeit; EN 9073-4 , Trapezreißfestigkeit; EN 863, Durchschlagschutz; und EN 13935-2 , Nahtfestigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Größe | L |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemotherapie-Schutz |
Produkttyp | Chemotherapie-Schutzschürze |
Material | Polypropylen/Polyethylen |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Single-use |
Sterilität | Unsteril |
Saumtyp | Ultraschallverschweißt mit Schutzband |
Ärmelausführung | Lange Ärmel |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Nitritex Bioclean chemotherapy range
Five (5) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ BioClean™ Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln BCAS >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur