Learn More
Bode Chemie™ CleanSafe Extra berührungsloser Dosierspender
Hochwertiges CleanSafe-Dosiersystem mit speziellen, kollabierbaren 1.000 ml-Flaschen mit vormontierten Einwegpumpen, wodurch die zeitaufwendige Aufbereitung von wiederverwendbaren Pumpen entfällt.
Marke: Bode Chemie™ 9814460
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zuverlässiges und anwenderfreundliches Überkopf-Spendersystem aus Kunststoff oder Edelstahl
- Erhältlich als manuelle und berührungslose Variante
- Geeignet für kollabierbare 1.000 ml CleanSafe-Flaschen mit vormontierten Pumpen zum einmaligen Gebrauch
- Einfacher Pumpen- und Flaschenwechsel
- Optimale und sichere Dosierung durch produktspezifische Pumpen
- Integriertes Schloss (Schlüssel, Kunststoffvarianten mit abnehmbarem und permanentem Schlüssel)
- Berührungsloser Spender mit zuverlässiger Infrarotsensor-Technologie, Statusanzeige (Batteriespannung) und einstellbarer Dosiermenge (1, 2 oder 3 Hübe)
- Schnelle und einfache Montage durch Anschrauben oder Ankleben (nur für Kunststoffvarianten geeignet, bereits vormontierte Klebepads)
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Montage-/Betriebsanleitung, berührungslose Varianten einschließlich Batterien
Spezifikation
CE System | |
Abgabe von Handdesinfektionsgel | |
Kollabierbare 1.000 ml-Flaschen mit Einwegpumpen | |
Je 1 |