Learn More
Fisherbrand™ Reinraumklebeband aus Vinyl in Industriequalität
Für leichte industrielle Anwendungen, Um- oder Neubauten von sowie als Unterstützung in Reinräumen
Marke: Fisherbrand™ EGVFP-34OR
11.18 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
Das Fisherbrand Universal Reinraum-Vinylband bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne dass beim Entfernen Klebstoffreste zurückbleiben. Dieses Klebeband wurde in einer kontrollierten Umgebung verarbeitet und ist für leichten industriellen Einsatz, die saubere Konstruktionsarbeiten und für Reinräume ausgelegt.
- Gut anpassbares Vinylklebeband mit Gummikleber
- Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl
- Hinterlässt beim Entfernen keine Klebstoffrückstände
- Ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und allgemeine Verwendung im Reinraum
- Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
- In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
- Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
- Alle Rollen sind 33 m lang
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Vinyl | |
Matt | |
Vinyl | |
Unsteril | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.) | |
33 m | |
19,05 mm |
Naturkautschuk | |
Orange | |
Klebeband | |
Klebeband für den Reinraum | |
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. (2,01 m) | |
0,75 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
32Stunden
15Minuten
30Sekunden
43Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %