Learn More
Micronova™ Reinraumschwämme
Artikelnummer. 13167306 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12,7 x 7,6 cm (5 x 3 Zoll)
15,2 x 10,2 cm (6 x 4 Zoll)
6.75 x 4,25 in.
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in.)
Material:
Glattgestrickter Polyester, Urethanschaum
MegaTex, Polyamid-Vlies, Innenmaterial aus Urethanschaum
Mikrofaser, 80 % Polyester, 20 % Nylon, Urethanschaumstoff innen
NovaPoly
Polyester-Netzgewebe, Innenmaterial aus Urethanschaum
Polyvinylacetat
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 13167306
Marke: Micronova™ SPAA46
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Eine große Auswahl an Schwämmen, hergestellt aus zugelassenen Reinraummaterialien, entwickelt für die Reinigung von Kleinteilen, Innenflächen von Geräten, Weichwänden, Werkbänken mit laminarer Strömung, Isolatoren und andere Reinraum- und Laboranwendungen. Erhältlich in zahlreichen Stoffen, Formen und Größen.
Eine große Auswahl an Schwämmen, hergestellt aus zugelassenen Reinraummaterialien, entwickelt für die Reinigung von Kleinteilen, Innenflächen von Geräten, Weichwänden, Werkbänken mit laminarer Strömung, Isolatoren und andere Reinraum- und Laboranwendungen.Erhältlich in zahlreichen Stoffen, Formen und Größen.
Die Micronova Reinraumschwämme sind in einer Vielzahl von Materialaufsätzen erhältlich. Diese sind sicher über Innenteile verschiedener Form und Größe aus netzartigem Urethanschaum genäht, die für Reinräume zugelassen sind. Gammabestrahlt für aseptische Bereiche erhältlich.
  • Eine Reihe von Schwämmen für den Reinraum
  • Langlebig, wiederverwendbar und saugfähig
  • Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich:
    • PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
    • NovaPoly — 100 % glattes Polyestergewebe bietet eine hervorragende Dispergierung des Desinfektionsmittels, FDA-Zulassung für indirekten Lebensmittelkontakt.
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche.
    • Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, hohe Saugfähigkeit und hervorragende Reinigung.
    • Novacel — Solid weiß, supersaugfähiger PVA zum Läppen und Polieren in der Waferherstellung.
    • NovaLite — saugfähiges Chamois-Material mit guter Reibungsfestigkeit.
    • PVA — hohe Saugfähigkeit mit Schnelltrocknungseigenschaften.
  • Gammabestrahlt für aseptische Bereiche erhältlich
  • Für starke Desinfektionsmittel geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Produkttyp Schwamm für Reinräume
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10,2 cm
Material Mikrofaser, 80 % Polyester, 20 % Nylon, Urethanschaumstoff innen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Einwegprodukt Nein
Abmessungen (L x B) 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 Zoll)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Exzellente Absorption und hervorragende Reinigung, für die Verwendung mit starken Desinfektionsmitteln und für die Dampfsterilisation geeignet