Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Artikelnummer. 17783799 Alle ansehen Purus Produkte
Click to view available options
Einwegprodukt:
Wiederverwendbar
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. 17783799
Marke: Purus™ CRSLM
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Purus™ Cleanroom Socks are designed for cleanroom use and comfort.
  • Erhältlich in Einmal- und wiederverwendbaren Ausführungen.
  • Aus 100 % Polyester
  • Für Reinräume geeignet
  • Komfortabel für den längeren Gebrauch
  • Keine Partikelerzeugung
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Biotechnologie, Reinräume, Krankenhaus, Halbleiter
Material Polyester
Größe M
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Verpackungsmenge 1 Paar/Beutel, 200 Paar/Karton
Produkttyp Waschbare Reinraumsocken
Cleanroom Class Klasse 10-1000 (ISO 4-6)