Learn More
Micronova™ Reinraumstifte
BIOPHARMA
Diese natriumarmen Kugelschreiber mit nicht entfernbarer Tinte verfügen über einen einzigartigen Polypropylen-Zylinder, der die Partikelerzeugung begrenzt und dem Abwischen mit IPA, Bleichmittel und Phenol standhält. Erhältlich in bestrahlten, mit Kappe versehenen oder klickbaren Versionen und mit schwarzer, blauer oder roter Tinte.
Marke:  Micronova™ PEN-01
46.68 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11992475
  • 52.20 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Natriumarme Tinte
Die Micronova Reinraum-Kugelschreiber mit natriumarmer Tinte und Zylindern zur Begrenzung der Partikelerzeugung sind für die Dokumentation und Kennzeichnung in Reinräumen und aseptischen Umgebungen vorgesehen. Gammabestrahlte Stifte eignen sich für aseptische Anwendungen gemäß ISO 5 und andere reine Produktionsbereiche.
  • Kugelschreiber für den Reinraum mit nicht entfernbarer, natriumarmer Tinte
  • Für die Dokumentation und Kennzeichnung in Reinräumen
  • Weißer hochdichter Polypropylen-Zylinder
  • Hält dem Abwischen mit IPA, Bleichmittel und Phenol stand
  • Erhältlich mit Kappe oder in einziehbarer Ausführung
  • Schwarze, blaue oder rote Tinte
  • Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Mit Deckel
Nicht autoklavierbar
Dokumentation und Kennzeichnung für Reinräume und aseptische Umgebungen
Unsteril
Schwarz
5,75 in.
Nein
Reinraumstift
0,7 mm-Spitze
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer047708-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog NumberPEN-01
Chargennummer046129-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog NumberPEN-01
Chargennummer044782-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/08/2024 Catalog NumberPEN-01
Chargennummer044220-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/06/2024 Catalog NumberPEN-01
Chargennummer043320-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/06/2024 Catalog NumberPEN-01
Name des Produkts
Micronova™ Reinraumstifte > Reinraumstift, Kugelschreiber, natriumarme Tinte, schwarz