Learn More
Micronova™ NovaSqueegee™
Ein Abzieher aus Edelstahl mit austauschbarem Gummiblatt zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum. Die optionalen Universalgriffe der SSU-Serie bieten eine größere Reichweite.
Marke: Micronova™ RS-18
Beschreibung
Der Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ ist ein Abzieher aus Edelstahl, der standardmäßig mit einem austauschbaren Gummiblatt geliefert wird und mit einen Schnelltrenngriff ausgestattet ist, der optional mit den Griffen der SSU-Serie verwendet werden kann.
- Abzieher aus Edelstahl mit Gummiblatt
- Zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum
- Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl 304
- Ersatzgummiblätter erhältlich
- Erhältlich in den Größen 12, 18 und 22 Zoll (30, 45, 55 cm)
- Mit Schnelltrenngriff
- Optionale Verwendung mit Universalgriffen der SSU-Serie
- Das gesamte Gerät ist autoklavierbar
Spezifikation
Abziehblatt | |
Schwarz | |
Für die Reinigung von Fenstern | |
18 in. | |
Gummi | |
1 in. |
Unsteril | |
Nein | |
NovaSqueegee | |
45,7 cm | |
12/Karton | |
2,5 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
044048-000 | Konformitätsbescheinigung | 08/07/2024 | RS-18 |
041072-000 | Konformitätsbescheinigung | 28/11/2023 | RS-18 |
030690-000 | Konformitätsbescheinigung | 17/02/2022 | RS-18 |
030435-000 | Konformitätsbescheinigung | 09/02/2022 | RS-18 |
029881-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2021 | RS-18 |