Learn More
Micronova™ NovaSqueegee™
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Abziehblatt
Abzieher
Material:
Elektropolierter Edelstahl (304)
Gummi
Polyvinylacetat
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
18 in.
22 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ ist ein Abzieher aus Edelstahl, der standardmäßig mit einem austauschbaren Gummiblatt geliefert wird und mit einen Schnelltrenngriff ausgestattet ist, der optional mit den Griffen der SSU-Serie verwendet werden kann.
- Abzieher aus Edelstahl mit Gummiblatt
- Zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum
- Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl 304
- Ersatzgummiblätter erhältlich
- Erhältlich in den Größen 12, 18 und 22 Zoll (30, 45, 55 cm)
- Mit Schnelltrenngriff
- Optionale Verwendung mit Universalgriffen der SSU-Serie
- Das gesamte Gerät ist autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Abziehblatt |
| Color-coded | No |
| Handle Type | None |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | Black |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Reinigung von Fenstern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NovaSqueegee |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Mehr anzeigen |