Learn More
Sontara™ Cleanroom MicroPure MOP Wipe
Sontara™ Micropure MOP helps you to keep your cleanroom clean - ISO-7 above
Marke:  Sontara™ D13547742
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 17315453
  • 2794.44 € / 12000 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Exceptionally clean wipe family with extremely low particle generation, low extractables and ion levels
  • Special blend of polyester and cellulosic raw materials
  • More absorbent than 100% polyester products
  • Made with no binders or chemicals
  • Excellent wet and dry strength
  • Solvent resistance
  • Extremely soft wipe
  • Specifically for floor cleaning needs
  • Created without the use of binders or glues to reduce cleanroom contaminants
  • Engineered and recommended to protect ISO 7 to 9* cleanrooms from particles and additives
  • Through its low lint generation and exceptional absorbent ability, Sontara™ MicroPure MOP is the only wipe you will need to clean floors in your ISO 7 to 9*
  • *Requirements for wiping and cleaning levels may vary. Choosing the appropriate wipe depends on many factors such as the type of surface to be cleaned (i.e. Is it smooth or rough, with edges or without edges, etc), the required level of cleanliness, procedures employed and more.
Spezifikation
Spezifikation
Wipe
300 mm
590 mm
Autoklavierbar
Single-use
Use in Cleanroom & Electronics
12 in.
23 in.
Wood Pulp, PET
Weiß
300 x 590 mm (12 x 23 in.)
Unsteril
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.