Learn More
Brady™ CleanLift™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker, B-449
Click to view available options
Größe (metrisch):
25,4 x 12,7 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
76,2 x 50,8 mm (B x H)
B x H: 101.6 x 50.8 mm
B x H: 101.6 x 76.2 mm
B x H: 31.75 x 6.35 mm
B x H: 76.2 x 25.4 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Empfohlene Bandserie: R6200 |
| Klebstofftyp | Acryl, Abnehmbar |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Rolle |
| Material | Polypropylen (B-449) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Thermotransferdrucker-Etikett |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto