Learn More
Brady™ CleanLift™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker, B-449
Artikelnummer. 11563065
Click to view available options
Größe (metrisch):
25,4 x 12,7 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
76,2 x 50,8 mm (B x H)
B x H: 101.6 x 50.8 mm
B x H: 101.6 x 76.2 mm
B x H: 31.75 x 6.35 mm
B x H: 76.2 x 25.4 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 11563065
Marke: Brady™ 067109
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady™ CleanLift™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind aus abziehbarem Polypropylen gefertigt
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Beschreibung Empfohlene Bandserie: R6200
Klebstofftyp Acryl, Abnehmbar
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Polypropylen (B-449)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Thermotransferdrucker-Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Komponenten- und -Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™81 Etikettendrucker; IP™ Serie, PR Plus Serie Drucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27.31 mm
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Modell THT-5-449-10
Anzahl pro Packung 10000 Label(s) / Roll
Menge 10.000/Packung
Form Rechteck
Größe 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Größe (metrisch) 25,4 x 12,7 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to 194°F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0044 in.
Dicke (metrisch) 0.112 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15.24 mm
Dimensions (LxW) 12,70 x 25,40 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12.7 mm
Alternate Part Number THT-5-449-10