Learn More
WTW™ Reinigungslösung für WTW™ galvanische Sauerstoffsensoren StirrOx G™, CellOx 325™, DurOx 325™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11700424
Click to view available options
Farbe:
Transparent
Packungsgröße:
30 Milliliter
Artikelnummer. 11700424
Marke: WTW™ 205204
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Reinigungslösung ermöglicht den Einsatz eines selbstrührenden Sauerstoffsensors StirrOx™ G zur Messung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) nach der Verdünnungsmethode und gewährleistet so optimale Messergebnisse.
  • Reinigungslösung für galvanische Sauerstoffsensoren
  • Reinigungslösung für StirrOx™ Selbstrührender Sensor für gelösten Sauerstoff
  • Diese Reinigungslösung ermöglicht den Einsatz eines selbstrührenden Sauerstoffsensors StirrOx™ G zur Messung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) nach der Verdünnungsmethode
  • Für die Reinigung galvanischer Sauerstoffsensoren StirrOx™ G, CellOx™325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi, ConOx und MPP 350 DO-Modul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Transparent
Beschreibung Reinigungslösung
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RL-G
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid