Learn More
Sampling Systems™ Reinigungsgutscheine für Metall
Testen und validieren Sie Ihr Reinigungsregime mit diesem Sortiment an Reinigungsvalidierungsgutscheinen für verschiedene Metalle.
76.00 € - 220.00 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Material | Ausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Material | Ausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15889541
|
Sampling Systems™
8644AL-50 |
50 x 50 mm | Aluminium | Glänzend poliert |
76.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15899551
|
Sampling Systems™
8644S4-50B |
50 x 50 mm | Edelstahl (304) | Glänzend poliert |
151.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15809561
|
Sampling Systems™
8644S4-50S |
50 x 50 mm | 304-Edelstahl | Seidenmatt |
90.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15839561
|
Sampling Systems™
8644S6-50B |
50 x 50 mm | Edelstahl (316) | Glänzend poliert |
148.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15849561
|
Sampling Systems™
8644S6-50S |
50 x 50 mm | Edelstahl (316) | Mattierte Oberfläche |
128.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15879541
|
Sampling Systems™
8644AL-100 |
100 x 100 mm | Aluminium | Glänzend poliert |
120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15879551
|
Sampling Systems™
8644S4-100B |
100 x 100 mm | Edelstahl (304) | Glänzend poliert |
171.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15889551
|
Sampling Systems™
8644S4-100S |
100 x 100 mm | Edelstahl (304) | Mattierte Oberfläche |
131.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15819561
|
Sampling Systems™
8644S6-100B |
100 x 100 mm | Edelstahl (316) | Glänzend poliert |
220.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15829561
|
Sampling Systems™
8644S6-100S |
100 x 100 mm | Edelstahl (316) | Mattierte Oberfläche |
196.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Tests sind für Aluminium, 304 Edelstahl und 316 Edelstahl erhältlich
- Alle Metalle sind auch erhältlich für helle Politur oder Satinoberfläche
- Für jede Konfiguration sind zwei Größen erhältlich, entweder 50 x 50 mm oder 100 x100 mm
Spezifikation
Reinigungszettel |