Learn More
Sampling Systems™ Reinigungsgutscheine für Metall
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Material:
Aluminium
Edelstahl (304)
Edelstahl (316)
Abmessungen (L x B):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm
Ausführung:
Glänzend poliert
Mattierte Oberfläche
Seidenmatt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Tests sind für Aluminium, 304 Edelstahl und 316 Edelstahl erhältlich
- Alle Metalle sind auch erhältlich für helle Politur oder Satinoberfläche
- Für jede Konfiguration sind zwei Größen erhältlich, entweder 50 x 50 mm oder 100 x100 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungszettel |
| Abmessungen (L x B) | 50 x 50 mm |
| Ausführung | Glänzend poliert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen und Validieren des Reinigungsregimes |
| Material | Aluminium |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu