Learn More
PURUS™ Critical Print Reinraum-Notizbücher
Critical Print Notizbücher eignen sich ideal zum Schreiben und Aufzeichnen von Daten in Reinraumumgebungen.
Marke: PURUS™ PNBCPA62240 WG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zum Schreiben in Reinraumumgebungen
- In Reinräumen verarbeitet und verpackt
- Geeignet für ISO 4 bis 6 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
- Urheberrechtlich geschützte Bindungstechnologie ohne organische Füllstoffe
- Recyclebar
- College Rule
- Frei von Amid und Silikon
Spezifikation
Polyethylen | |
Weiß | |
148 x 105 mm | |
Autoklavierbar | |
Zum Schreiben in Reinraumumgebungen | |
40/Karton | |
80 gsm |
Gitter | |
Poly | |
105 mm | |
Geeignet für ISO 4 bis 6 (Klasse 10 bis Klasse 1000) | |
Reinraum-Notizbuch | |
A6. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PURUS™ Critical Print Reinraum-Notizbücher > Weiß A6, mit Kästchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur