Learn More
PURUS™ Critical Print Reinraum-Notizbücher
Critical Print Notizbücher eignen sich ideal zum Schreiben und Aufzeichnen von Daten in Reinraumumgebungen.
Marke:  PURUS™ PNBCPA52220 WG
228.95 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15763609
  • 241.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Schreiben in Reinraumumgebungen
  • In Reinräumen verarbeitet und verpackt
  • Geeignet für ISO 4 bis 6 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
  • Urheberrechtlich geschützte Bindungstechnologie ohne organische Füllstoffe
  • Recyclebar
  • College Rule
  • Frei von Amid und Silikon
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Weiß
210 x 148 mm
Autoklavierbar
Zum Schreiben in Reinraumumgebungen
20/Karton
80 gsm
Gitter
Poly
148 mm
Geeignet für ISO 4 bis 6 (Klasse 10 bis Klasse 1000)
Reinraum-Notizbuch
A5.
Name des Produkts
PURUS™ Critical Print Reinraum-Notizbücher > Weiß A5, mit Kästchen