Learn More
PURUS™ Critical Print Reinraum-Notizbücher
Critical Print Notizbücher eignen sich ideal zum Schreiben und Aufzeichnen von Daten in Reinraumumgebungen.
Marke: PURUS™ PNBCPA42210 WR
167.87 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zum Schreiben in Reinraumumgebungen
- In Reinräumen verarbeitet und verpackt
- Geeignet für ISO 4 bis 6 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
- Urheberrechtlich geschützte Bindungstechnologie ohne organische Füllstoffe
- Recyclebar
- College Rule
- Frei von Amid und Silikon
Spezifikation
Polyethylen | |
Weiß | |
297 x 210 mm | |
Autoklavierbar | |
Zum Schreiben in Reinraumumgebungen | |
10/Karton | |
80 gsm |
Ja | |
Poly | |
210 mm | |
Geeignet für ISO 4 bis 6 (Klasse 10 bis Klasse 1000) | |
Reinraum-Notizbuch | |
A4. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PURUS™ Critical Print Reinraum-Notizbücher > Weiß, A4, Lineatur
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur