Learn More
PURUS™ Critical Print Reinraum-Notizbücher
Alle ansehen Purus Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Größe:
A4.
A5.
A6.
Liniert:
Gitter
Ja
Menge:
10/Karton
20/Karton
40/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
Beschreibung
Zum Schreiben in Reinraumumgebungen
- In Reinräumen verarbeitet und verpackt
- Geeignet für ISO 4 bis 6 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
- Urheberrechtlich geschützte Bindungstechnologie ohne organische Füllstoffe
- Recyclebar
- College Rule
- Frei von Amid und Silikon
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Liniert | Gitter |
| Farbe | Weiß |
| Material der Abdeckung | Poly |
| Abmessungen (L x B) | 297 x 210 mm |
| Breite (metrisch) | 210 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Geeignet für ISO 4 bis 6 (Klasse 10 bis Klasse 1000) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schreiben in Reinraumumgebungen |
| Produkttyp | Reinraum-Notizbuch |
| Mehr anzeigen |