Learn More
Emma Safety Footwear Clay S3 Shoe
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Clay.
125.08 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Verkehr, Elektronik, Bau und Technologie, Fertigung, Natur und Umwelt |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec antibakteriell |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17562636
|
Emma Safety Footwear
MM98156941 |
41 |
125.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17572636
|
Emma Safety Footwear
MM98156942 |
42 |
125.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17582636
|
Emma Safety Footwear
MM98156943 |
43 |
125.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17592636
|
Emma Safety Footwear
MM98156945 |
45 |
125.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17502646
|
Emma Safety Footwear
MM98156946 |
46 |
125.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17512646
|
Emma Safety Footwear
MM98156947 |
47 |
125.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17522646
|
Emma Safety Footwear
MM98156948 |
48 |
125.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
- Metal Free
- The streetborn safety shoe. If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Clay. A no compromise metal free safety shoe that looks and feels like a classic sneaker.
- It gets its name from the highly supportive reinforced heel.
- This heel together with the shoe's reinforced, shock absorbing sole keeps ankles, shins and joints free from stress and injury.
- DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Construction & technology
- Manufacturing
- Nature & environment
Spezifikation
ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec antibakteriell | |
Extrabreit | |
Sicherheitsschuh |
Schnüre | |
Logistik und Verkehr, Elektronik, Bau und Technologie, Fertigung, Natur und Umwelt | |
Nubuk, Geöltes Nubuk | |
Niedrig |