Learn More
Emma Safety Footwear Clay S3 Shoe
Artikelnummer. 17582626
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 17582626
Marke: Emma Safety Footwear MM98054939
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Clay.
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Metallfrei
  • Der von der Straße inspirierte Sicherheitsschuh. Wenn Sie am liebsten Sneaker tragen, aber einen sichereren Schuh für die Arbeit benötigen, haben Sie in Clay Ihren Lieblingsschuh gefunden. Ein kompromissloser metallfreier Sicherheitsschuh, der wie ein klassischer Sneaker aussieht und sich auch so anfühlt.
  • Seinen Namen verdankt er der stark stützenden verstärkten Ferse.
  • Diese Ferse und die verstärkte, stoßdämpfende Sohle des Schuhs halten Knöchel, Schienbeine und Gelenke frei von Belastungen und Verletzungen.
  • DenimX Schnürsenkel mit einer Geschichte. Hergestellt aus recyceltem Jeansstoff für unsere zirkulären Sicherheitsschuhe.
  • Branchen:
    • Logistik und Transport
    • Elektronik
    • Bauwesen und Technologie
    • Fertigung
    • Natur und Umwelt
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 20345:2011
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Logistik und Verkehr, Elektronik, Bau und Technologie, Fertigung, Natur und Umwelt
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec antibakteriell
Material Nubuk, Geöltes Nubuk
Größe 39
Fit Standardbreite
Knöchelform Niedrig
Produkttyp Sicherheitsschuh