missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 50 mm Box Height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
68.15 € - 77.80 €
Spezifikation
Enthält | Verriegelungsstange |
---|---|
Aufnahmevermögen | Boxen (8) |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Höhe (metrisch) | 50 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11517244
|
Tenak™
TE21440 |
Boxen (8) |
77.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11557244
|
Tenak™
TE21450 |
Boxen (6) |
71.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11567244
|
Tenak™
TE21451 |
Boxen (7) |
74.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15220484
|
Tenak™
TE21448 |
Boxen (3) |
68.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15240484
|
Tenak™
TE21449 |
Boxen (5) |
70.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
- Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
- Constructed of stainless steel
Spezifikation
Verriegelungsstange | |
Edelstahl | |
50 mm (Box) |
Boxen (8) | |
Tiefkühltruhen |