Learn More
Kolmi Hopen™ Klassischer Patientenkittel mit Rückenbändern
Click to view available options
Klassischer Patientenkittel mit Rückenbändern; Verschlusstyp: Bänder; Farbe: Marineblau; Abmessungen (L x B): 140 x 110 cm; Verwendung (Anwendung): Medizin; Einweg: Ja
Beschreibung
- Leicht und atmungsaktiv
- Ohne Kragen mit elastischen Bündchen
- Rückenverschluss mit Bändern
- Höheres Gewicht als andere medizinische Kittel, wodurch eine bessere Blickdichte gewährleistet wird
- Einzeln verpackt für bessere Hygiene und kontrollierten Zugriff
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universal |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medizinisch |
Geschlecht | Unisex |
Anzahl Taschen | Keine |
Produkttyp | General Purpose Gown |
Material | Polypropylen |
Farbe | Marineblau |
Verschlusstyp | Binder |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Klassischer Patientenkittel mit Rückenbändern >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur