Learn More
Fisherbrand™ Classic Media Autoclave
Autoclave set to 121°C.
Marke: Fisherbrand™ 210048XPFIS
1507.65 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Plug and play 12 L autoclave set to 121°C.
Spezifikation
CE | |
12 L | |
8.4 in. | |
210 mm | |
268 mm | |
Autoclave | |
121°C | |
No | |
Non-sterile |
2.64 gal. | |
270 mm | |
10.8 in. | |
9.52 in. | |
EU and UK Plug | |
249.8°F | |
50 Hz | |
230 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Classic Media Autoclave > 12 L Autoclave, Features, EU and UK plug
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur