missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ CLASSIC™ 24 Sortimentkasten mit Fächern

Diese Sortimentskästen sind aus extra formstabilem transparentem Polystyrol mit 24 Aufbewahrungsfächern hergestellt.

Marke:  Huenersdorf™ 612500

Artikelnummer. 10788638

  • 17.55 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Transparenter Deckel und Boden für eine optimale Anzeige des Inhalts
  • Mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • Ideal für Verpackungszwecke
  • Autoklavierbar und temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
Spezifikation

Spezifikation

Klappdeckel
24
55 mm
335 mm
Transparent
225 mm
Polystyrol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote