Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1 mit Zertifikat
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M₂.
Marke:  Zwiebel™ PBI23726
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11794744
  • 376.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
Gusseisen
50 kg
±2500 mg
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)