Learn More
Klasse I Einweg-Laborkittel aus Polypropylen
Artikelnummer. 16692103
Click to view available options
Größe:
Extragroß
Groß
Größe 2X
Klein
Mittel
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16692103
Marke: New source - PPE HMLCM
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Unisex-Labormäntel aus Polypropylen mit Schlitz hinten haben 5 Druckknopfverschlüsse und elastische Bündchen, ohne Taschen. Sie bieten Sicherheit und Komfort in der Laborumgebung.
  • Weißes Spinnvlies-Polypropylen
  • Elastische Bündchen
  • Stoffgewicht: 40g/m2
  • Standardkragen, keine Taschen
  • Rückenschlitz
  • Einzelner Kragen
  • Fünf Schnappverschlüsse für einen sicheren Verschluss
  • Unisex
Spezifikation
Größe Mittel
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Ja
Anzahl Taschen Keine
Kragenform Einfacher Kragen
Saumtyp Vier-Faden-Verbundnaht
Größe (metrisch) Brustkorb 69 cm
Zertifizierung/Konformität Klasse I; CE 0197; Richtlinie 93/42/EWG Anhang V
Zertifizierungen/Konformität (Europa) 93/42/EEC
Enthält 5 Druckknopfverschlüsse, 27 cm Rückenschlitz
Verpackungsart Einzeln in PE-Beuteln verpackt
Länge (metrisch) 100 cm
Länge (metrisch) Hülse 77 cm