Learn More
Klasse I Einweg-Laborkittel aus Polypropylen
Click to view available options
Größe:
Extragroß
Groß
Größe 2X
Klein
Mittel
Beschreibung
- Weißes Spinnvlies-Polypropylen
- Elastische Bündchen
- Stoffgewicht: 40g/m2
- Standardkragen, keine Taschen
- Rückenschlitz
- Einzelner Kragen
- Fünf Schnappverschlüsse für einen sicheren Verschluss
- Unisex
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Groß |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Stulpenform | Elastisch |
Einwegprodukt | Ja |
Anzahl Taschen | Keine |
Kragenform | Einfacher Kragen |
Saumtyp | Vier-Faden-Verbundnaht |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Klasse I Einweg-Laborkittel aus Polypropylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur