Learn More
Fisherbrand™ Klasse I Einweg-Labormantel aus Polypropylen, einzeln verpackt Artikelnummer.: 17283034
Verfügbar ab: 29-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Klasse I Einweg-Labormantel aus Polypropylen, einzeln verpackt
Artikelnummer. 17283034 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Größe 3X, 77 cm, 81 cm, 112 cm
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Größe (metrisch) Brustkorb:
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Länge (metrisch) Hülse:
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Länge (metrisch):
92 cm
100 mm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Artikelnummer. 17283034
Verfügbar ab: 29-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Unisex-Labormäntel aus Polypropylen mit Schlitz hinten haben 5 Druckknopfverschlüsse und elastische Bündchen, ohne Taschen. Sie bieten Sicherheit und Komfort in der Laborumgebung.
Diese Unisex-Labormäntel aus Polypropylen mit Schlitz hinten haben 5 Druckknopfverschlüsse und elastische Bündchen, ohne Taschen.Sie bieten Sicherheit und Komfort in der Laborumgebung.
  • Weißes Spinnvlies-Polypropylen
  • Elastische Bündchen
  • Stoffgewicht:40 g/m2
  • Standardkragen, keine Taschen
  • Rückenschlitz
  • Einzelner Kragen
  • Fünf Metalldruckknöpfe für einen sicheren Verschluss
  • Unisex
Spezifikation
Größe Größe 3X
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Ja
Anzahl Taschen Keine
Kragenform Einzelner Kragen
Saumtyp Vierfach-Nähte
Größe (metrisch) Brustkorb 77 cm
Zertifizierung/Konformität Klasse I; CE 0197; Richtlinie 93/42/EWG Anhang V
Zertifizierungen/Konformität (Europa) 93/42/EEC
Enthält 5 Druckknopfverschlüsse, 27 cm Rückenschlitz
Verpackungsart Einzeln in PE-Beuteln verpackt
Länge (metrisch) 112 cm
Länge (metrisch) Hülse 81 cm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Klasse I Einweg-Labormantel aus Polypropylen, einzeln verpackt >