Learn More
Fisherbrand™ Klasse I Einweg-Labormantel aus Polypropylen, einzeln verpackt
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Größe (metrisch) Brustkorb:
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Länge (metrisch) Hülse:
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Länge (metrisch):
92 cm
100 mm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Beschreibung
Diese Unisex-Labormäntel aus Polypropylen mit Schlitz hinten haben 5 Druckknopfverschlüsse und elastische Bündchen, ohne Taschen.Sie bieten Sicherheit und Komfort in der Laborumgebung.
- Weißes Spinnvlies-Polypropylen
- Elastische Bündchen
- Stoffgewicht:40 g/m2
- Standardkragen, keine Taschen
- Rückenschlitz
- Einzelner Kragen
- Fünf Metalldruckknöpfe für einen sicheren Verschluss
- Unisex
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Mittel |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Stulpenform | Elastisch |
Einwegprodukt | Ja |
Anzahl Taschen | Keine |
Kragenform | Einzelner Kragen |
Saumtyp | Vierfach-Nähte |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Klasse I Einweg-Labormantel aus Polypropylen, einzeln verpackt >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur