Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse F1 im Etui, mit Zertifikat
Verwendung mit Waagen der besonderen Genauigkeitsklasse I und der hohen Genauigkeitsklasse II Zwiebel™ Gewichte der Klasse F1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2.
Marke:  Zwiebel™ PBI23134
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11740793
  • 68.21 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalibriergewicht der Klasse F1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
± 0,30 mg
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)