Learn More
Zwiebel™ Gewicht Klasse E2 mit COFRAC Kalibrierungszertifikat
Click to view available options
Masse:
1 mg
10 mg geliefert
20 mg
50 mg geliefert
100 mg
200 mg geliefert
500 mg
Toleranz:
± 0,006 mg
± 0,008 mg
± 0,01 mg
± 0,012 mg
± 0,016 mg
± 0,02 mg
± 0,025 mg
Conditionnement:
1 Stück
Description
- Kalibriergewicht der Klasse E2
- Gemäß OIML R 111
- Wird mit einem COFRAC-Kalibrierungszertifikat geliefert, das die Rückführbarkeit gewährleistet
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spécification
Spécification
| Masse | 500 mg |
| Toleranz | ± 0,025 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz mit Wägegeräten mit Spezialgenauigkeit Klasse I |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu