Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP-Messbecher mit niedriger Form und blauen Graduierungen, Klasse B
Artikelnummer. 10063734
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit. Kartell™ Niedriger Becher mit blauen Graduierungen verwendet horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit.Kartell™ Niedriger Becher mit blauen Graduierungen verwendet horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Dauerhafte blaue Graduierungen, die in die Becher eingeprägt sind
  • Widerstehen für kurze Zeit Temperaturen bis zu 170 °C
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 110 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material PMP
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 146 mm
Schritten 20 ml
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056-1981(E), BS 5404 Teil 1
Scale Permantente blaue Skala mit Graduierung
Modell Niedrig
Vedi altri risultati Mostra meno risultati