Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP-Messbecher mit niedriger Form und blauen Graduierungen, Klasse B
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Beschreibung
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit.Kartell™ Niedriger Becher mit blauen Graduierungen verwendet horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
- Gute chemische Beständigkeit
- Dauerhafte blaue Graduierungen, die in die Becher eingeprägt sind
- Widerstehen für kurze Zeit Temperaturen bis zu 170 °C
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 190 mm |
Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
Material | PMP |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Höhe (metrisch) | 228 mm |
Schritten | 500 ml |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 7056-1981(E), BS 5404 Teil 1 |