Learn More
Vitlab™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B
Diese Messzylinder sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B, verfügen über eine eingegossene Graduierung, die auch nach täglichem Reinigen in der Spülmaschine sichtbar bleibt. Die sechseckige Grundfläche mit Bodennoppen bietet hohe Stabilität.
6.20 € - 154.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Klasse | Klasse B |
Menge | Je 1 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Base Type | Hexagonal |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15792106
|
Vitlab™
652941 |
1000 ml | 10 ml |
154.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15752106
|
Vitlab™
649941 |
100 ml | 1 ml |
57.20 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10146240
|
Vitlab™
649081 |
100 ml | 1 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11897910
|
Vitlab™
649081 |
100 ml | 1 ml |
95.50 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10638041
|
Vitlab™
650081 |
250 ml | 2 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10620314
|
Vitlab™
650081 |
250 ml | 2 ml |
73.65 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11833662
|
Vitlab™
650081 |
250 ml | 2 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15742106
|
Vitlab™
647941 |
25 ml | 0.5 ml |
39.55 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15772106
|
Vitlab™
651941 |
500 ml | 5 ml |
80.80 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10367424
|
Vitlab™
648941 |
1 ml |
45.13 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
Beschreibung
- Hochtransparenter Zylinder
- Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Punkten der Skala
- Skalenstruktur auch mit blauer Prägung erhältlich
- Kalibriert (In)
- Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706
- Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
- Durch die hydrophoben Eigenschaften der Zylinder ist die gemessene Flüssigkeitsmenge (In) gleich der Abgabemenge (Ex)
Spezifikation
Polypropylen | |
Je 1 | |
Hexagonal |
Klasse B | |
Autoklavierbar |