Learn More
Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen, hohe Form, Klasse B
Artikelnummer. p-8000628
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Graduierungen:
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11328523
Marke: Kartell™ 0108200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sie sind aus hochtransparentem Polypropylen gefertigt und zeichnen sich durch ihre besondere Haltbarkeit und Transparenz sowie durch ihre außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit aus. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form und erhabener Graduierung stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
Sie sind aus hochtransparentem Polypropylen gefertigt und zeichnen sich durch ihre besondere Haltbarkeit und Transparenz sowie durch ihre außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit aus.Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form und erhabener Graduierung stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
  • Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
  • Widerstandsfähig gegen Dauerbetrieb bei 100 °C
  • Der pentagonale Fuß gewährleistet gute Standfestigkeit
  • Klasse B, hohe Ausführung
  • Konform mit ISO 6706-1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977
  • Suitable for foodstuff
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Polypropylen
Toleranz ±10 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 6706-1981 (E)
Klasse B
Umfang Erhabene, permanente Graduierungen
Durchmesser (metrisch) 66 mm
Menge Je 1
Graduierungen 10 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze ± 10 ml
Max. Temperatur 100 °C
Unterteilung 10 ml
Form Zylindrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Base Type Pentagonal
Höhe (metrisch) 439 mm
Typ Graduierter Messzylinder