Learn More
BRAND™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B
Artikelnummer. 11808381 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11808381
Marke: BRAND™ 41654
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konstruktion aus Polypropylen. Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Zylinder in niedriger Form mit Graduierung und Ausguss
  • Hochklare Konstruktion aus Polypropylen
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Geprägte Skala
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klasse Klasse B
Graduierungen 10 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze ± 10 ml
Max. Temperatur 80 °C
Form Rund
Base Type Hexagonal
Typ Graduierter Messzylinder