Learn More
VITLAB™ Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen und erhabener Skala, Klasse B
Click to view available options
Graduierungen:
0.20 ml
2 ml
20 ml
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Hochtransparent
- Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Punkten der Skala, kalibriert ‘In’
- Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706
- Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Toleranz | ±0,2 mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6706, DIN 12681 |
| Anzahl pro Packung | 12/Packung |
| Klasse | Klasse B |
| Umfang | Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Skalapunkten |
| Durchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Menge | 12 Packung |
| Graduierungen | 0.20 ml |
| Fehlergrenze | ± 0.20 ml |
| Mehr anzeigen |