Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, blaue Graduierung, mit Kunststoffbuchse und Schutzmanschette
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
Marke:  Hirschmann™ 2260175
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10022641
  • 19.90 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Ausguss, Kunststoffbuchse und Schutzmanschette, kurze Graduierung
  • Blaue Graduierung
  • Klasse B
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme, mit Kunststoffbuchse und Schutzmanschette
± 0,75 ml
Volumenaufnahme
Blau
Hexagonal
200 mm
50 ml
Autoklavierbar
Rund
Graduierte Messzylinder
Nicht steril
DIN EN ISO 4788
B
Glas
1 ml
1 ml