Learn More
Hecht Karl™ DURAN-Messzylinder der Klasse B mit hoher Form, aus Borosilikatglas
Marke: Hecht Karl™ 42170072
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
±15 ml | |
Blau | |
Klasse B | |
Blaue Graduierungen | |
Graduierter Messzylinder |
Borosilikatglas | |
DIN EN ISO 4788 | |
2000 ml | |
± 15 ml | |
plusmn; 15 ml |