Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse B, braun graduiert
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas haben eine bessere Toleranz als Klasse B.
Marke:  Hirschmann™ 1300175
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11717981
  • 76.90 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • One mark
  • Bernsteinfarbene Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
Spezifikation
Spezifikation
B
Ja
6/Packung
50 ml
Volumetrische Pipette
Glas
Braun
0,075 mL
550 mm