Learn More
Hirschmann™ Blaue Glasbürette der Klasse AS mit seitlichem Glassperrhahn
Hervorragend geeignet für das Dosieren von automatisch gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Glasbüretten der Klasse AS mit Schellbachmarkierung bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
Marke: Hirschmann™ 3240170
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Blaue Graduierung
- Hauptringgraduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Seitlicher Absperrhahn mit Glasküken
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargeninformation
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
25 ml | |
0.05 ml | |
Blau | |
Glas | |
Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
Glas | |
Schellbachstreifen | |
lateral | |
±0,03 mL | |
Klasse AS |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Blaue Glasbürette der Klasse AS mit seitlichem Glassperrhahn > Kapazität: 25 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur